Merck
130877
Sigma-Aldrich
5-Aminoindan
95%
Sinónimos:
5-Indanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
133.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
bp
247-249 °C/745 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H11N/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3,10H2
Clave InChI
LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Aminoindan was used in the synthesis of ligand 18/18 (2-(5-aminoindan)-6-(5-aminoindan)-4-chloro-s-triazine).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
U D Palanisamy et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 746(2), 265-281 (2000-11-15)
A combination of rational design based on mimicking natural protein-carbohydrate interactions and solid-phase combinatorial chemistry has led to the identification of an affinity ligand which displays selectivity for the mannose moiety of glycoproteins. The ligand, denoted 18/18 and comprising a