Merck
M54503
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)aniline
97%
Sinónimos:
4-(Methylmercapto)aniline, 4-Aminothioanisole
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
139.22
Beilstein:
774506
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.639 (lit.)
bp
272-273 °C (lit.)
densidad
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Clave InChI
YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)