15068
Ethylenediamine solution
technical, 75-80%
Sinónimos:
1,2-Diaminoethane
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Ensayo
75-80%
Formulario
liquid
dilution
(for analytical testing)
cadena SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clave InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... FNTA(2339)
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?