Saltar a
E1521
Ethylenediamine
>99%, liquid, BioXtra
Sinónimos:
1,2-Diaminoethane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$70.800
1 L
Comprobar disponibilidad del carrito
$152.000
$114.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2CH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030201
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-468-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605263
Assay:
>99%
Bp:
118 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 20 °C)
$70.800
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ethylenediamine, BioXtra
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
product line
BioXtra
assay
>99%
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at 
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
functional group
amine
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
General description
Ethylenediamine (en) is a linear aliphatic diamine that can be synthesized by reacting ethanolamine and ammonia in the presence of zeolite catalyst. Its effect as an allergen has been investigated. It participates in the synthesis of metal chalcogenides and thiogallates.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1506839108503550
description
BioXtra
description
technical, 75-80%
description
purified by redistillation, ≥99.5%
description
puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
assay
>99%
assay
75-80%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble at 
solubility
-
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: very soluble(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
H2O: soluble at 
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
cation traces
Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Al: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Co: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)