A80009
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
99%
Sinónimos:
1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.590 (lit.)
bp
275-277 °C/713 mmHg (lit.)
mp
38 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
Clave InChI
SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?