122769
Adipic acid monoethyl ester
97%
Sinónimos:
Mono-ethyl adipate
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp
28-29 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
UZNLHJCCGYKCIL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?