09582
Adipic acid
BioXtra, ≥99.5% (HPLC)
Sinónimos:
Hexanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 159.5 °C)
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥99.5% (HPLC)
temp. de autoignición
788 °F
residuo de ign.
≤0.05% (as SO4)
pérdida
≤1% loss on drying, 110 °C
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
151-154 °C
solubilidad
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
cadena SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
196 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?