Merck
104477
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose tetraacetate
97%
Sinónimos:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20O9S
Número de CAS:
Peso molecular:
364.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +5.8°, c = 2.2 in chloroform
mp
115-117 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9S/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18/h10-14,24H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Clave InChI
SFOZKJGZNOBSHF-RGDJUOJXSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)