Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O5S
Número CAS:
Peso molecular:
196.22
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-798-8
Beilstein/REAXYS Number:
1865193
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 220.0±5.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
color
white to off-white
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
Application
5-Thio-D-glucose (Glc-5S), a thiosugar hexokinase inhibitor, is used to control/reduce the rate of glycolysis in vivo.
Biochem/physiol Actions
Potent, competitive inhibitor of the cellular transport of D-glucose and of D-glucose mediated insulin release. Inhibitor of spermatogenesis.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?