Merck
101826
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetylacetonate
97%
Sinónimos:
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione copper(II) derivative
Seleccione un Tamaño
5 G
$47.100
$47.100
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$47.100
About This Item
Fórmula lineal:
Cu(C5H4F3O2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
369.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
$47.100
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: copper
mp
198-199 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(O[Cu]O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5F3O2.Cu/c2*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h2*2,9H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*3-2-;
Clave InChI
AVPIDDUYDBZFGY-OZWADYBTSA-L
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)