Merck
HPLC di piccole molecole
Uno scienziato esamina un cromatogramma HPLC
Analisi di piccole molecole
Si definisce piccola molecola un composto a basso peso molecolare (tipicamente inferiore a 900 dalton). Esempi comuni di piccole molecole sono amminoacidi, lipidi, zuccheri, acidi grassi, alcaloidi, ecc.  
Per la separazione di piccole molecole si può ricorrere a diversi metodi fra cui cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC), cromatografia liquida (LC), gascromatografia (GC), cromatografia su strato sottile (TLC) ed elettroforesi capillare (CE). Inoltre, per la loro identificazione si può scegliere tra spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) o spettrometria di massa (MS). Negli ultimi anni, la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa (LC-MS) si è affermata come tecnica fondamentale per l’identificazione di piccole molecole.
Per ottenere i migliori risultati possibili nell'analisi di piccole molecole mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC), UHPLC o LC-MS è necessario identificare la fase stazionaria e le condizioni della fase mobile più adatte. Nella scelta della fase stazionaria, un elemento importante di cui tener conto sono le caratteristiche chimiche dell’analita. Altri fattori come la velocità del flusso, la matrice e il numero di componenti del campione concorrono a individuare il materiale più adatto per la fase stazionaria.
Cerca un cromatogramma
Ricerca di cromatogrammi
Articoli tecnici correlati
  • Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
  • Review the effects of efficiency (plate number), retention, and selectivity factors on HPLC resolution. See how factors relate to particle and column characteristics via the HPLC resolution equation.
  • Supel™ Carbon LC U/HPLC columns packed with porous graphitic carbon (PGC) particles, used for the HPLC, UHPLC, UPLC, and LC-MS separation of polar or charged compounds at high temperatures (up to 250 ˚), pressures up to 700 bar, and the mobile phase pH range of 1-14.
  • Various measures and options for maximized LC-MS sensitivity and low limit of detection (LOD) are shown on this page. Each and every tip avoids contaminations causing signal suppression, adduct formation, elevated background noise and increased spectrum complexity.
  • This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
  • Visualizza tutto (138)
Protocolli correlati
Cerca altri articoli e protocolli
HPLC di piccole molecole
L’analisi HPLC di piccole molecole molto spesso è condotta nella modalità di separazione detta "in fase inversa". Per separare composti polari, sono adatte anche la cromatografia a interazione idrofilica (HILIC) e la cromatografia in fase normale, anche se la HILIC è il metodo preferito. Per la separazione di composti ionici si può ricorrere a tecniche di scambio ionico e per gli anioni o i cationi inorganici si può utilizzare anche la cromatografia ionica.
Le colonne per HPLC possono essere impaccate con particelle di silice completamente porose o con particelle di silice porose solo in superficie o, ancora, con particelle polimeriche, oppure possono essere formate da una barra di silice monolitica che costituisce la fase stazionaria. Si usano anche particelle di allumina, zirconia e carbonio. Le dimensioni dei pori della fase stazionaria per la separazione di piccole molecole si situano tipicamente nell’intervallo fra 60 Å - 160 Å. In HPLC, le dimensioni delle particelle della fase stazionaria sono generalmente comprese tra 3 e 5 µm. In UHPLC si impiegano particelle più piccole, dell’ordine di 2 µm o anche meno. La fase stazionaria può essere soggetta a diverse modificazioni. Nella cromatografia a fase inversa (RP), una catena alchilica C18 è la funzionalizzazione più usata. Tuttavia, la disponibilità di altre modificazioni come C30, C8, fenil, pentafluorofenil, di una vasta gamma di funzionalizzazioni più polari, ma anche di modificazioni che conferiscono alla fase stazionaria proprietà chirali o la rendono adatta allo scambio ionico, consente di separare quasi tutti i composti solubili in liquidi. La fase mobile per la cromatografia RP-HPLC è tipicamente costituita da un tampone acquoso o da acqua e solventi organici miscibili con acqua, come acetonitrile o metanolo.
Preparazione dei campioni per HPLC
Campioni complessi e ricchi di matrice, come alimenti, bevande, cosmetici, campioni biologici e formulazioni farmaceutiche (es. creme, sciroppi) richiedono efficienti protocolli di preparazione del campione per eliminare i componenti indesiderati ed estrarre selettivamente l’analita di interesse. Questo è un fattore cruciale quando la fase stazionaria è costituita da particelle di dimensioni molto ridotte, come nel caso dell'UHPLC dove le particelle sono di 2 µm o anche più piccole. Metodi comuni per la preparazione dei campioni sono l’estrazione liquido-liquido, l’estrazione in fase solida (SPE) e, nel caso di campioni biologici, anche la precipitazione di proteine e la filtrazione. Lo scopo principale della preparazione del campione, oltre all’eluizione selettiva del composto di interesse e alla pre-concentrazione, è la protezione della fase stazionaria da ostruzioni causate dalla matrice del campione. Le colonne per HPLC in silice monolitica, tollerando meglio la matrice, richiedono una preparazione del campione meno rigorosa rispetto alle colonne costituite da particelle. 
Derivatizzazione
Alcune molecole devono essere derivatizzate prima (pre-colonna) o dopo (post-colonna) la separazione HPLC. La derivatizzazione converte gli analiti in derivati che assicurano una maggiore sensibilità o una migliore ritenzione cromatografica nell'analisi HPLC. Per la derivatizzazione, si impiegano reagenti chimici aventi le proprietà chimiche e fisiche opportune.
In evidenza
Strumento di calcolo per il trasferimento di metodi HPLC
Strumento di calcolo per il trasferimento di metodi HPLC
Calcola il risparmio in termini di durata della corsa e consumo di solvente assicurato dal trasferimento di un metodo dall’HPLC all’UHPLC.