Fotometria e riflettometria
![Photometry and Reflectometry Principio della fotometria spiegato con uno schema che illustra l’assorbimento della luce per via del passaggio attraverso una soluzione](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/analytical-chemistry/photometry-reflectometry/photometry-reflectometry.jpg)
Per fotometria si intende l'insieme delle tecniche di misurazione della luce assorbita nelle regioni dello spettro ultravioletto (UV), visibile (VIS) e infrarosso (IR). Questa tecnologia permette di determinare la quantità di un analita in una soluzione o in un liquido. I fotometri utilizzano sorgenti luminose e rivelatori specifici che convertono la luce passata attraverso la soluzione del campione in un segnale elettrico proporzionale. I rivelatori possono essere, per esempio, fotodiodi, fotoresistenze o fotomoltiplicatori. In fotometria si applica la legge di Lambert-Beer per calcolare i coefficienti risultanti dalle misure di trasmittanza. Per ottenere determinazioni molto accurate, si esegue una tarature specifica per il metodo analitico di interesse, stabilendo una correlazione fra l’assorbanza e la concentrazione dell’analita.
Categorie in evidenza
Gli strumenti, il software, gli accessori e i kit analitici pronti all’uso Spectroquant® assicurano, attraverso soluzioni d’avanguardia e un'assicurazione della qualità integrata in ogni livello del processo, risultati precisi e rapidi, insieme a una facile gestione del sistema.
I nostri kit per analisi colorimetriche e per titolazioni con schede di riferimento dai colori vividi consentono di effettuare in tutta semplicità analisi precise per il controllo di acquacolture, acque superficiali e acque industriali.
Le nostre selezioni MQuant® e Reflectoquant® comprendono un'intera gamma di strisce reattive per analisi rapide, precise e a basso costo, sul campo o in situ.
Le linee MQuant® e Reflectoquant® con le cartine indicatrici di pH, i kit e le strisce per pH che non rilasciano colore rendono possibili misure di pH più rapide e semplici che mai.
Fotometria
La fotometria è una tecnica analitica quantitativa ampiamente usata nei laboratori di ricerca per determinare le quantità di sostanze organiche e inorganiche presenti nelle soluzioni e in altri liquidi. Numerose sono anche le applicazioni industriali della fotometria, tra cui la determinazione dei contaminanti in acque potabili e reflue, l'analisi dei nutrienti nei terreni, dei campioni alimentari, della composizione di materiali da costruzione e molte altre.
Struttura e funzionamento di un fotometro
Un fotometro è solitamente costituito da una sorgente luminosa, un monocromatore, un portacampioni e il rivelatore. Le sorgenti di luce possono essere lampade alogene al tungsteno (normalmente impiegate per analisi nel campo del visibile) o LED. Per misure nella regione dell'UV-visibile si possono usare lampade allo xeno a luce pulsata. Il monocromatore filtra la luce proveniente dalla sorgente e lascia passare solo una ristretta banda di lunghezze d’onda. La luce attraversa poi la cuvetta o la celletta portacampioni. A seconda della quantità di analita (o di colorazione da esso generata) presente nella soluzione del campione, una parte della luce è assorbita dalla soluzione, mentre il resto viene trasmesso. La luce trasmessa viene indirizzata ai rivelatori che producono una corrente elettrica proporzionale all'intensità della luce.
Legge di Lambert-Beer
La legge di Lambert-Beer (nota anche come legge di Beer) afferma che la quantità di luce assorbita da un campione è direttamente proporzionale alla concentrazione dell’analita presente e al cammino ottico della luce attraverso il campione. In questo contesto “campione” può significare sia lo stesso analita (misurato direttamente) sia la colorazione generata dall’analita (nel caso si faccia uso di reagenti o kit). La relazione è descritta dalla formula:
A = elc |
in cui |
A = assorbanza del campione |
Lo spettrofotometro misura l’intensità della luce prima e dopo il passaggio attraverso una soluzione e ricava la trasmittanza T secondo la relazione: |
Trasmittanza(T)=It/Io |
dove Io e It sono rispettivamente l’intensità della luce prima e dopo il passaggio attraverso la soluzione. La trasmittanza è legata all’assorbanza dall’equazione: |
Assorbanza (A) = − log(T) |
Riflettometria
La riflettometria (nota anche come fotometria di riflettanza) è una tecnica analitica non distruttiva che si serve della luce riflessa da parte di superfici e interfacce per misurare caratteristiche quali l'intensità del colore, lo spessore di un film e l'indice di rifrazione.
Come in altri tipi di fotometri, i componenti più importanti dei riflettometri sono la sorgente luminosa, in genere LED a lunga durata di lunghezze d’onda specifiche, la cui luce viene concentrata sulla superficie del campione da un sistema di lenti e i rivelatori che misurano la luce riflessa.
I riflettometri sono spesso concepiti per misurare caratteristiche fisiche delle superfici, come le variazioni di colore di strisce reattive. In questo tipo di approccio analitico, dopo aver depositato un campione su una striscia reattiva, si confronta la riduzione della riflessione luminosa (REM) indotta con quella di controlli e standard appropriati. Come nella fotometria, la differenza di intensità fra luce emessa e luce riflessa permette una determinazione quantitativa della concentrazione di analiti specifici.
La riflettometria è comunemente usata in applicazioni industriali come metodo rapido e sensibile per quantificare una vasta serie di parametri organici e inorganici in acque, alimenti, bevande e campioni ambientali; si presta anche ad altri impieghi anche molto diversi tra loro, come l’analisi delle superfici di materiali da costruzione e per la valutazione del colore della pelle.
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli tecnici correlati
- Tabella trasmittanza - assorbanza per conversioni rapide È possibile utilizzare questa tabella in laboratorio, in classe o sugli impianti come comodo strumento di riferimento. La tabella di trasmittanza è accessibile liberamente online e può essere scaricata e condivisa.
- Siamo un'azienda leader a livello globale nel settore delle Life Science e produciamo kit di analisi per la determinazione di moltissimi analiti. Water Online ha voluto discutere con noi dei progressi nell’ambito della determinazione della domanda chimica di ossigeno.
- Procedura guidata per la determinazione fotometrica degli ioni ammonio nelle acque reflue con il reattivo di Nessler o il blu d’indofenolo, utilizzando il sistema Reflectroquant® con strisce reattive.
- Preparazione di una soluzione standard di COD/cloruro
- Procedura guidata per la determinazione riflettometrica dei livelli di nitrato in svariate verdure mediante riduzione a nitrito, reazione con il reattivo di Griess e rilevazione con il sistema Reflectoquant® o con strisce reattive.
- Visualizza tutto (48)
Protocolli correlati
- Metodo analitico: assicurazione della qualità analitica - Soluzione standard di perossido d’idrogenoPreparazione di una soluzione standard di perossido d’idrogeno
- Determinazione fotometrica con cromazurolo S successivamente a mineralizzazione acida; decomposizione DIN
- Determinazione fotometrica con cromazurolo S dopo mineralizzazione acida
- Determinazione fotometrica con cromazurolo S dopo fusione in crogiolo
- Procedura guidata per la determinazione fotometrica degli ioni ammonio negli effluenti con il kit Spectroquant® e uno spettrofotometro.
- Visualizza tutto (84)
Cerca altri articoli e protocolli
Webinar correlati
Partecipa al webinar del 15 giugno; scoprirai come determinare rapidamente i parametri per il controllo della disinfezione chimica, a garanzia della sicurezza della tua linea produttiva, e le diverse modalità disponibili.
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email [email protected]