Merck
HomeFotometria e riflettometriaTabella trasmittanza - assorbanza
Tabella trasmittanza - assorbanza
Tabella e carta sinottica di trasmittanza e assorbanza
Assorbanza e trasmittanza sono parametri quantitativi utilizzati in spettrometria. La spettrometria misura la quantità di energia radiante che una sostanza assorbe alle diverse lunghezze d’onda della luce. Tale tecnica viene impiegata per determinare l’identità di una sostanza non nota e, utilizzando un adeguato set di standard, per determinare la concentrazione di una sostanza in un dato campione.
Una tabella trasmittanza-assorbanza consente di convertire velocemente valori di trasmittanza nei corrispondenti valori di assorbanza sia in laboratorio sia sugli impianti. È possibile scaricare una copia di questa tabella sinottica per la vostra classe o il vostro laboratorio.
In che modo, a partire dalla trasmittanza, viene calcolata l’assorbanza?
L’assorbanza può essere calcolata dai valori di trasmittanza percentuale (T%) mediante la seguente formula:
Assorbanza = 2 - log(T%)
La trasmittanza (T) rappresenta la frazione di luce incidente che viene trasmessa dal campione. Detto in altre parole, è la quantità di luce che attraversa “con successo” il campione della sostanza data, proseguendo quindi il proprio cammino oltre il campione stesso. Viene definita come T = I/Io, ove I = luce trasmessa (“output”) e Io = luce incidente (“input”). T% è semplicemente (I/Io) x 100. Per esempio, se T = 0,25, T% = 25%. Una T% pari a 25% sta a indicare che il 25% della luce incidente ha attraversato il campione, emergendo dalla parte opposta a quella di ingresso.
L’assorbanza (A) è il “l’altra faccia” della trasmittanza e definisce la quantità di luce assorbita dal campione. È detta anche “densità ottica”. L’assorbanza è calcolata come funzione logaritmica di T: A = log10(1/T) = log10(Io/I)