Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 510.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 510.00
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
I terreni CryoStor CS2, CS5 e CS10 sono terreni di conservazione ottimizzati e specializzati, formulati appositamente per gestire gli aspetti biologici molecolari delle cellule durante il processo di crioconservazione. Riducono direttamente il livello di morte cellulare ritardata indotta da crioconservazione e migliorano la vitalità e funzionalità delle cellule dopo lo scongelamento.
Questi terreni sono raccomandati per la conservazione di cellule staminali, epatociti, campioni di tessuti e altri tipi di cellule estremamente sensibili.
Application
Protocollo di crioconservazione Cryostor® - Filmato
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description CS5 | description CS10 | description - | description sterile-filtered, suitable for cell culture |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mezzo per la crioconservazione di cellule CryoStor®
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?