V800041
Ammonio cloruro
AR, ≥99.8%
Sinonimo/i:
Salmiac
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Densità del vapore
1.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 160.4 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99.8%
Stato
crystalline powder
pH
4.6-6 (5% in water)
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Stringa SMILE
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)