1.10887
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Sinonimo/i:
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, 1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione sodium salt
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
252 °C (decomposition)
Solubilità
236.8 g/L
Densità
1.97 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
980 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Identity (Raman-spectrum): conforms
Loss on Drying (105°C): 9.0 - 16.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2