1721002
USP
Xylometazoline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
xylometazoline
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC(C(C)(C)C)=CC(C)=C1CC2=NCCN2.Cl
InChI
1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Acetaminophen and Diphenhydramine Citrate Tablets
- Xylometazoline Hydrochloride
- Xylometazoline Hydrochloride Nasal Solution
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)