Vai a
X6000
Xylometazoline hydrochloride
Sinonimo/i:
2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
214-936-4
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
originator
Novartis
SMILES string
CC1=CC(C(C)(C)C)=CC(C)=C1CC2=NCCN2.Cl
InChI
1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChI key
YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-adrenoceptor agonist; imidazoline binding site ligand.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1486004PHR1572O2378
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
≥99%, solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
Schering Plough
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylometazoline hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)