Y0002271
Flurbiprofen for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Flurbiprofen, (±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
flurbiprofen
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)