1686003
USP
Triflupromazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine monohydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
triflupromazine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H19F3N2S.ClH/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)24-17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
FTNWXGFYRHWUKG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as:
- Triflupromazine Hydrochloride Injection
- Triflupromazine Hydrochloride Tablets
- Triflupromazine
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)