Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24ClN3S · 2C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
606.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
201-511-3
MDL number:
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Segment
solubility
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.3 mg/mL, methanol: soluble
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
InChI
1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
InChI key
DSKIOWHQLUWFLG-SPIKMXEPSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Prochlorperazine is an anti-nausea and neuroleptic agent. It is known to cause neuropsychiatric side effects. Prochlorperazine inhibits the action of dopamine in the central nervous system. It acts as an antiemetic drug and prevents vomiting and stimulates sleep. Prochlorperazine is useful as a tranquilizer in the treatment of schizophrenia and nonpsychotic anxiety.
Phenothiazine antipsychotic; D2 dopamine receptor antagonist; antispasmodic
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?