1667188
USP
Ticagrelor Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropan-1-amine (R)-mandelate
Prodotti consigliati
Famiglia di API
ticagrelor
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Fc2c(ccc(c2)[C@H]3[C@@H](C3)[N+H3])F.[O-]C(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9F2N.C8H8O3/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12;9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-3,6,9H,4,12H2;1-5,7,9H,(H,10,11)/t6-,9+;7-/m01/s1
GUESUQPLVFMJIT-KLTOLQSASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)