1667133
USP
Ticagrelor Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
((1S,2S,3R,5S)-3-({3-[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl]-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d] pyrimidin-7-yl}amino)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
ticagrelor
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)