PHR1694
Pyridoxine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
5-(hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
pyridoxine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Pyridoxine Impurity B is a vitamin B6 antagonist.
Applicazioni
- Development of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) to determine impurities in metadoxine drug
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)