Documenti fondamentali
1585006
USP
Pirazinamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Pirazinacarbossammide, Ammide dell’acido pirazinoico, Pirazinamide
Scegli un formato
200 MG
CHF 391.00
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
CHF 391.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Beilstein:
112306
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pyrazinamide
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
189-191 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo sono stati sviluppati e pubblicati con il consenso dell′Autorità della Farmacopea di emissione.
Per ulteriori informazioni e assistenza visitare il sito web della Farmacopea di emissione.
Applicazioni
Pirazinamide standard di riferimento USP, per test e saggi di qualità specificati, come dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Compresse di pirazinamide
  • Pirazinamide sospensione orale preparato galenico
  • Compresse di rifampicina, isoniazide e pirazinamide
  • Compresse di rifampicina, isoniazide, pirazinamide ed etambutolo cloridrato
Risultati analitici
Questi prodotti sono esclusivamente per test e saggi. Non sono destinati alla somministrazione a umani o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare o curare malattie di nessun genere.​
Altre note
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Rifampin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604009
Rifampin
Isoniazide analytical standard, ≥99% (TLC)
Supelco
I3377
Isoniazide
Isoniazide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0500000
Isoniazide
Rifampicin ≥95% (HPLC), powder or crystals
Sigma-Aldrich
R3501
Rifampicin
Rifampicin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
R0700000
Rifampicin
Clofazimine
Sigma-Aldrich
C8895
Clofazimine
SAHA ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0061
SAHA