Vai a
1585028
USP
Pyrazinamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Pyrazinecarbonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’080.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.10
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
CHF 1’080.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pyrazinamide
packaging
pkg of 50 mg
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
bp
87 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
InChI key
PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
158501716050341463246
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 50 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 20 mg
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)