P4050000
Pirazinacarbossammide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ammide dell’acido pirazinoico, Pirazinamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pyrazinamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
189-191 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti