Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
300 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sucrose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| agency USP | agency - | agency traceable to Ph. Eur. Y0001275, traceable to USP 1551150 | agency - |
| API family sucrose | API family sucrose | API family sucrose | API family - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?