Vai a
S0652
Sucrose octasulfate–aluminum complex
Sinonimo/i:
Sucralfate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 293.00
CHF 219.75
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
259-018-4
CHF 219.75
Prezzo di listinoCHF 293.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
impurities
<0.5% chloride content
color
white to almost white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]S(=O)(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@]2(COS([O-])(=O)=O)O[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]2OS([O-])(=O)=O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H20O35S8.16Al.40H2O/c12-47(13,14)36-1-3-4(41-49(18,19)20)5(42-50(21,22)23)6(43-51(24,25)26)9(38-3)39-11(2-37-48(15,16)17)8(45-53(30,31)32)7(44-52(27,28)29)10(40-11)46-54(33,34)35;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h3-10H,1-2H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17)(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32)(H,33,34,35);;;;;;;;;;;;;;;;;40*1H2/q;16*+3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-48/t3-,4-,5+,6-,7+,8+,9+,10-,11-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1......................................................../s1
InChI key
JTZPPHUZZDKEOC-RBQAPOGLSA-A
Gene Information
human ... PGA5(5222)
Biochem/physiol Actions
An alkaline aluminum−sucrose complex which inhibits peptic hydrolysis and raises gastric pH.
Analysis Note
Minimum 30% sucrose octasulfate (HPLC)
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
84110PHR134269631
Sucralosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1342
Sucralosio
description
-
description
BioXtra, ≥97.0% (TLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
TraceCERT®, 1000 mg/L Sucrose in water (nominal concentration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to almost white
color
-
color
-
color
-
impurities
<0.5% chloride content
impurities
≤3% water
impurities
-
impurities
-
Gene Information
human ... PGA5(5222)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)