Documenti fondamentali
1549840
USP
Potassio L-tartrato monobasico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido L-(+)-tartarico, Potassio idrogenoL-tartrato
Scegli un formato
3 G
CHF 370.00
CHF 370.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 G
CHF 370.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5KO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Beilstein:
6119985
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 370.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
potassium bitartrate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Potassium bitartrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)