Documenti fondamentali
1.06664
Supelco
Sodio tartrato diidrato
Certified Reference Material for Karl Fischer Titration 15.66% Aquastar®
Sinonimo/i:
Sodio tartrato diidrato
Scegli un formato
100 G
CHF 88.60
100 G
CHF 102.00
CHF 88.60
Spedizione prevista il20 maggio 2025
This product is equipped with an integrated RFID tag in the label for seamless data transfer to the titration instrument.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 88.60
100 G
CHF 102.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115601
Numero indice EU:
212-773-3
NACRES:
NA.24
CHF 88.60
Spedizione prevista il20 maggio 2025
This product is equipped with an integrated RFID tag in the label for seamless data transfer to the titration instrument.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ISO 17025, 17034
Nome Commerciale
Aquastar®
Stato
solid
Confezionamento
bottle of 100 g
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
290 g/L
Densità
1.82 g/cm3
Densità bulk
460 kg/m3
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Descrizione generale
Il tartrato di sodio diidrato è uno standard solido con un contenuto di acqua del 15,66% determinato mediante la tecnica della perdita all′essiccazione (LOD) a 150 °C. La sua preparazione a partire da reagenti di elevata purezza viene completata in un laboratorio di calibrazione accreditato ISO/IEC 17025 e ISO 150.
Per avere accesso ai certificati di accreditamento più recenti, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi.
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Il tartrato di sodio diidrato CRM è usato per la standardizzazione dei titolanti volumetrici Karl Fisher secondo la Farmacopea Europea (Ph.Eur.), capitolo 2.5.12 “Semi-Micro determinazione dell′acqua”, la Farmacopea degli Stati Uniti <921> “Determinazione dell′acqua” e la norma ISO 760.
Caratteristiche e vantaggi
  • È disponibile in bottiglie di plastica sicure
  • Soggetto a valutazione di stabilità e omogeneità secondo la ISO 17035 e la Guida ISO 35
  • Qualità elevata che assicura risultati accurati ed affidabili
  • Corredato da un certificato di analisi (CdA) completo e specifico per il singolo lotto, per un sistema di gestione della qualità efficace.
  • Misurato e qualificato in un laboratorio accreditato ISO/IEC 17025 e ISO 17034
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Linkage
Sostituisce: 1.06664.0100
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Articoli
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf