1544916
USP
Polyvinyl Chloride Plasticide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Poly(vinyl chloride), PVC
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
Densità
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)