The particle size is not determined for this product. It is listed and has a specification of 'white powder'.
389293
Poly(vinyl chloride)
average Mw ~43,000, average Mn ~22,000
Sinonimo/i:
PVC
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mn ~22,000
average Mw ~43,000
Viscosità intrinseca
0.51 dL/g(lit.)
Densità
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
what is the particle size?
1 answer-