1479053
USP
Orphenadrine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine, N,N-Dimethyl-2-[phenyl(m-tolyl)methoxy]ethanamine
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
orphenadrine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCOC(c2cc(ccc2)C)c1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C18H23NO/c1-15-8-7-11-17(14-15)18(20-13-12-19(2)3)16-9-5-4-6-10-16/h4-11,14,18H,12-13H2,1-3H3
VSIVTUKDXUYWPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)