Documenti fondamentali
1479064
USP
Orphenadrine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Methyldiphenhydramine citrate salt, N,N-Dimethyl-2-[phenyl(p-tolyl)methoxy]ethanamine citrate, p-Methyldiphenhydramine citrate salt
Scegli un formato
50 MG
CHF 1’220.00
CHF 1’220.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 1’220.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H23NO · C6H8O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’220.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
orphenadrine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCOC(c2ccc(cc2)C)c1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C18H23NO/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3
PJUYQWIDNIAHIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Orphenadrine Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Orphenadrine Citrate
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)