1467837
USP
PS NMR System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hyaluronate sodium oligomer, Hyaluronic acid oligosaccharide
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 168 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare system suitability solutions according to the United States Pharmacopeia (USP) general chapter. [1]
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)