Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 470.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
polyoxyl
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format mixture | format neat | format neat |
| API family polyoxyl | API family - | API family polyoxyl | API family polyoxyl |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?