PHR2018
Candesartan Cilexetil Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-2-oxo-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-4-carboxylic acid 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1087825
Famiglia di API
candesartan
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1nnc(n1)c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4O)cccc5C(=O)OC(OC(=O)OC6CCCCC6)C
InChI
1S/C31H30N6O6/c1-19(42-31(40)43-22-8-3-2-4-9-22)41-29(38)25-12-7-13-26-27(25)37(30(39)32-26)18-20-14-16-21(17-15-20)23-10-5-6-11-24(23)28-33-35-36-34-28/h5-7,10-17,19,22H,2-4,8-9,18H2,1H3,(H,32,39)(H,33,34,35,36)
UEJMFQHOVKQHHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)