1457866
USP
1-(6-fluorocroman-2-il)-2-{[2-(6-fluorocroman-2-il)-2-idrossietil]ammino}etanolo cloridrato, miscela di isomeri
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(6-Fluorochroman-2-yl)-2-{[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino}ethanol hydrochloride, mixture of isomers
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nebivolol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)