Documenti fondamentali
1457833
USP
Nebivololo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Narbivololo, Nebilet, R-65824, rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis(metilene)]bis[6-fluoro-3,4-diidro-2H-1-benzopiran-2-metanolo] cloridrato
Scegli un formato
150 MG
CHF 2’320.00
CHF 2’320.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 MG
CHF 2’320.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25F2NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 2’320.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nebivolol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusi gli MSDS e qualsiasi altro opuscolo di informazione tecnica, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della farmacopea di emissione.
Per ulteriori informazioni e supporto, visitare il sito della farmacopea di emissione.
Applicazioni
Nebivololo cloridrato standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP.
Azioni biochim/fisiol
Il nebivololo è un antagonista competitivo e altamente selettivo del recettore b1 con lievi proprietà vasodilatanti, dovute potenzialmente a un′interazione con il pathway L-arginina/NO. Viene utilizzato per il trattamento dell′ipertensione essenziale.
Il nebivololo è un antagonista competitivo e altamente selettivo del recettore b1 con lievi proprietà vasodilatanti, dovute potenzialmente a un′interazione con il pathway L-arginina/NO. Viene utilizzato per il trattamento dell′ipertensione essenziale. È 40 volte più selettivo per β1 rispetto a β2 ed è privo di attività simpaticomimetica intrinseca (ISA).
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)