Documenti fondamentali
1445550
USP
Idoneità al sistema IgG monoclonale
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
2 MG
CHF 1’890.00
CHF 1’890.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
CHF 1’890.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’890.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Stato
lyophilized (cake)
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusi gli MSDS e qualsiasi altro opuscolo informativo, sono state sviluppate e pubblicate con il consenso dell′autorità della farmacopea di emissione.
Per ulteriori informazioni e assistenza, visitate il sito web della farmacopea di emissione.
Applicazioni
Questo standard di riferimento USP è destinato a test e saggi di qualità specificati nei relativi compendi USP.[1]
È utilizzato anche per preparare una soluzione per test di idoneità del sistema per la fase mobile come da capitolo 129 “Procedure analitiche per anticorpi monoclonali terapeutici ricombinanti” della Farmacopea degli Stati Uniti (USP) per la misurazione di
  • Specie a basso peso molecolare (LMWS, frammenti) di anticorpi monoclonali (mAb) mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni ad esclusione dimensionale (SE-HPLC)
  • Impurezze correlate al prodotto, come molecole non glicosilate, mezzi anticorpi e frammenti, mediante elettroforesi capillare su gel di sodio dodecilsolfato (CE-SDS)
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Questo prodotto è parte del programma USP Biologics
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
IgG technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sigma-Aldrich
I8640
IgG
USP
USP
1076192
Sieroalbumina
Analytical procedures for recombinant therapeutic monoclonal antibodies
United States Pharmacopeia/National Formulary, 39(3), 6565-6565 (2016)
Contenuto correlato
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Scoprite la nostra ampia varietà di prodotti per l’analisi della massa intatta di anticorpi monoclonali, come le colonne a esclusione dimensionale (SEC), le colonne a scambio ionico, le colonne a fase inversa, i tamponi per HPLC, gli standard e le matrici MALDI, i solventi a elevata purezza, i reagenti, gli strumenti per la preparazione dei campioni proteici e i materiali di riferimento certificati.