Documenti fondamentali
1431625
USP
Metil palmitoleato
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Metil cis-9-esadecenoato, Metil estere dell’acido palmitoleico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.43
Beilstein:
1726111
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methyl palmitoleate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−0.5-0.5 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Methyl palmitoleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Polyglyceryl Dioleate
  • Powdered Saw Palmetto
  • Saw Palmetto
  • Saw Palmetto Capsules
  • Saw Palmetto Extract
  • Spirulina
  • Spirulina Tablets
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Methyl stearate ~99% (GC)
Sigma-Aldrich
S5376
Methyl stearate
Protocolli
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1