76176
Metil palmitoleato
analytical standard
Sinonimo/i:
Metil cis-9-esadecenoato, Metil estere dell’acido palmitoleico
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
n20/D 1.451
P. ebollizione
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−0.5-0.5 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- La determinazione simultanea mediante GC-FID degli acidi grassi in campioni di colostro bovino, dopo esterificazione condotta utilizzando come catalizzatore trifluoruro di boro, un acido di Lewis
- Analisi degli acidi grassi del biodisel ricavato dalla Datura stramonium Linn. mediante gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS)
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1