PHR3541
Methyl Tetracosanoate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Methyl tetracosanoate, Lignoceric acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
methyl tetracosanoate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
P. eboll.
232 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)