1370305
USP
Lorazepam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-Lorazepam, 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lorazepam
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1N=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC1=O
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,15,21H,(H,18,20)
DIWRORZWFLOCLC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Descrizione generale
Applicazioni
- Lorazepam Injection
- Lorazepam Oral Concentrate
- Lorazepam Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)