Documenti fondamentali
1356213
USP
6-Keto Norethindrone Acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl acetate
Scegli un formato
20 MG
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
CHF 1’030.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
norethindrone
Confezionamento
pkg of 20 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O([C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4C(=O)C3)CC2)CC1)C)C#C)C(=O)C
InChI
1S/C22H26O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,21+,22+/m1/s1
VWZKIXMSPWEBCV-KYPKCDLESA-N
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
6-Keto Norethindrone Acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)