Documenti fondamentali
1321004
USP
Hydrocortisone valerate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hydrocortisone 17-valerate, 11β,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-valerate, Cortisol 17-valerate
Scegli un formato
200 MG
CHF 391.00
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
CHF 391.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H38O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydrocortisone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCCC)C(=O)CO
InChI
1S/C26H38O6/c1-4-5-6-22(31)32-26(21(30)15-27)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-24(16,2)23(18)20(29)14-25(19,26)3/h13,18-20,23,27,29H,4-12,14-15H2,1-3H3/t18-,19-,20-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
FZCHYNWYXKICIO-FZNHGJLXSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Hydrocortisone valerate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Hydrocortisone Valerate Cream
  • Hydrocortisone Valerate Ointment
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)