1317302
USP
Hydrocortisone butyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hydrocortisone 17-butyrate, 11β,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-butyrate, Cortisol 17-butyrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydrocortisone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCC)C(=O)CO
InChI
1S/C25H36O6/c1-4-5-21(30)31-25(20(29)14-26)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-23(15,2)22(17)19(28)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,26,28H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Applicazioni
- Hydrocortisone Butyrate Cream
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2