Merck
1319002
USP
Idrocortisone emisuccinato
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Idrocortisone 21-emisuccinato, 11β,17aα,21-triidrossi-4-pregnene-3,20-dione 21-emisuccinato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
200 MG
CHF 457.00
CHF 457.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H34O8 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.55
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)COC(=O)CCC(=O)O.O
InChI
1S/C25H34O8.H2O/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);1H2/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
InChI key
AFLWPAGYTPJSEY-CODXZCKSSA-N
grade
pharmaceutical primary standard
API family
hydrocortisone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
131600413170071320001
Hydrocortisone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1316004
Hydrocortisone
Hydrocortisone acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1317007
Hydrocortisone acetate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
hydrocortisone
API family
hydrocortisone
API family
hydrocortisone
API family
hydrocortisone
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutta l′informazione fornita a supporto di questo prodotto inclusi gli SDS e qualsiasi altro volantino di informazione tecnica sono stati sviluppati e pubblicati sotto l′Autorità della Farmacopea di emissione.Per ulteriori informazioni e supporto andare al sito della Farmacopea di emissione.
Analysis Note
Questi prodotti sono per test e analisi soltanto. Non possono essere somministrati a umani o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di nessun genere.  ​
Other Notes
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite
Related product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica