1285851
USP
Flutamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flutamide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Flutamide Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3